4-(Trifluormethylsulfonyl)benzonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B22907.03
B22907.06
B22907.03EA
42.5
EUR
B22907.03
B22907.06
4-(Trifluormethylsulfonyl)benzonitril ≥97%
4-(Trifluormethylsulfonyl)benzonitril
Purity: 97+%
CAS No.: 312-21-0
Molecular Formula: C8H4F3NO2S
Formula Weight: 235.18
Melting Point: 87-92°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD01631631
Formel:
C₈H₄F₃NO₂S Schmelzpunkt: 87…92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631631 CAS-Nummer: 312-21-0 ADR: 6.1,III |