2,3-Dichlorphenol ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

B22943.14 B22943.22 B22943.36
B22943.14EA 23.5 EUR
B22943.14 B22943.22 B22943.36
2,3-Dichlorphenol ≥98%
2,3-Dichlorphenol

Purity: 98+% CAS No.: 576-24-9 Molecular Formula: C6H4Cl2O Formula Weight: 163.00 Flash Point: 115°(239°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 206° Beilstein Reference: 2043615 UN No.: 2020 MDL No.: MFCD00002160

Formel: C₆H₄Cl₂O
Siedepunkt: 206 °C
Schmelzpunkt: 57…60 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 115 °C (239 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002160
CAS-Nummer: 576-24-9
EINECS: 209-399-8
UN: 2020
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR