3,3-Diphenylpropylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,3-Diphenylpropan-1-amine
B22953.14
B22953.22
B22953.14EA
83.2
EUR
B22953.14
B22953.22
3,3-Diphenylpropylamin 97%
3,3-Diphenylpropylamin
Purity: 97%
CAS No.: 5586-73-2
Molecular Formula: (C6H5)2CHCH2CH2NH2
Formula Weight: 211.31
Flash Point:
Formel:
C₁₅H₁₇N Siedepunkt: 166 °C (2 mmHg) Schmelzpunkt: 24…29 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008202 CAS-Nummer: 5586-73-2 EINECS: 226-984-3 |