sec-Butylbenzol ≥99%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Phenylbutan

B22962.AC
B22962.ACEA 26 EUR
B22962.AC
sec-Butylbenzol ≥99%
sec-Butylbenzol

Purity: 99% CAS No.: 135-98-8 Molecular Formula: C10H14 Formula Weight: 134.22 Flash Point: 52°(125°F) Refractive Index: 1.4900 Odour: Aromatic Melting Point: -75° Boiling Point: 173-174° Beilstein Reference: 1903902 Merck Reference: 14,1550 UN No.: 2709 MDL No.: MFCD00009329

Formel: C₆H₅CH(CH₃)CH₂CH₃
Molecular Weight: 134,22 g/mol
Siedepunkt: 173…174 °C
Schmelzpunkt: –75 °C
Dichte: 0,862
Flammpunkt: 52 °C (125 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009329
CAS-Nummer: 135-98-8
EINECS: 205-227-0
UN: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 14,1550
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb1eb7754ba9f4f037280b9010ef49cadd1a43c7&vid=d32e383af74575be997125b4f7121f54764ab833&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR