(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B22968.77 B22968.88 B22968.ME
B22968.77EA 31.6 EUR
B22968.77 B22968.88 B22968.ME
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure ≥99%
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure
Purity: 99% CAS No.: 20445-31-2 Molecular Formula: C10H9F3O3 Formula Weight: 234.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4730 Melting Point: 43-45° Boiling Point: 105-107°/1mm Beilstein Reference: 2215440 Merck Reference: 14,6280 Optical Rotation: +72° (c=2 in methanol) MDL No.: MFCD00004184
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Siedepunkt: 105…107 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Dichte: 1,344
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
MDL: MFCD00004184
CAS-Nummer: 20445-31-2
EINECS: 243-829-5
Merck Index: 14,6280