Pivalinsäureanhydrid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B22983.36
B22983.14
B22983.22
B22983.36EA
527
EUR
B22983.36
B22983.14
B22983.22
Pivalinsäureanhydrid ≥99%
Pivalinsäureanhydrid
Purity: 99%
CAS No.: 1538-75-6
Molecular Formula: C10H18O3
Formula Weight: 186.25
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4090
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 193°
Beilstein Reference: 386552
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00008842
Formel:
C₁₀H₁₈O₃ Siedepunkt: 193 °C Dichte: 0,918 Flammpunkt: 63 °C (145 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008842 CAS-Nummer: 1538-75-6 EINECS: 216-263-1 UN: 3265 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...