Ethyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥90%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

B22990.AD B22990.AK
B22990.ADEA 34.1 EUR
B22990.AD B22990.AK
Ethyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) ≥90%
Ethyl-3-phenylglycidat (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Purity: 90+% CAS No.: 121-39-1 Molecular Formula: C11H12O3 Formula Weight: 192.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5180 Boiling Point: 95-97°/0.5mm MDL No.: MFCD00005123

Formel: C₁₁H₁₂O₃
Siedepunkt: 95…97 °C (0,5 mmHg)
Dichte: 1,102
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
MDL: MFCD00005123
CAS-Nummer: 121-39-1
EINECS: 204-467-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR