(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: (S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid, (2S)-(-)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid

B23117.88 B23117.ME
B23117.88EA 331 EUR
B23117.88 B23117.ME
(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure ≥99%
(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure

Purity: 99% CAS No.: 17257-71-5 Molecular Formula: C10H9F3O3 Formula Weight: 234.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 43-45° Boiling Point: 105-107°/1mm Beilstein Reference: 3591561 Merck Reference: 14,6280 Optical Rotation: -72° (c=2 in methanol) MDL No.: MFCD00064200

Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Siedepunkt: 105…107 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 43…45 °C
Dichte: 1,344
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
MDL: MFCD00064200
CAS-Nummer: 17257-71-5
EINECS: 241-292-1
Merck Index: 14,6280

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR