4-Methoxybenzophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Benzoylanisol, p-Methoxybenzophenon
B23123.14
B23123.14EA 48.7 EUR
B23123.14
4-Methoxybenzophenon ≥98%
4-Methoxybenzophenon
Purity: 98+% CAS No.: 611-94-9 Molecular Formula: C14H12O2 Formula Weight: 212.25 Melting Point: 60-63° Boiling Point: 354-356° MDL No.: MFCD00008403
Formel: C₁₄H₁₂O₂
Molecular Weight: 212,25 g/mol
Siedepunkt: 354…356 °C
Schmelzpunkt: 60…63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008403
CAS-Nummer: 611-94-9
EINECS: 210-285-5