5-Methyl-2-thiophenboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B23138.03 B23138.06
B23138.03EA 42.5 EUR
B23138.03 B23138.06
5-Methyl-2-thiophenboronsäure ≥98%
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 162607-20-7 Molecular Formula: C5H7BO2S Formula Weight: 142.01 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 160° dec. Beilstein Reference: 7019569 MDL No.: MFCD01318166
Formel: C₅H₇BO₂S
Schmelzpunkt: ∼ 160 °C (Zersetzung)
MDL: MFCD01318166
CAS-Nummer: 162607-20-7