trans-2,5-Dimethylpiperazin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B23150.06
B23150.14
B23150.22
B23150.06EA
35.2
EUR
B23150.06
B23150.14
B23150.22
trans-2,5-Dimethylpiperazin ≥98%
trans-2,5-Dimethylpiperazin
Purity: 98%
CAS No.: 2815-34-1
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 58°(136°F)
Melting Point: 115-119°
Boiling Point: 162-165°
Beilstein Reference: 79886
UN No.: 2925
MDL No.: MFCD00070516
Formel:
C₆H₁₄N₂ Molecular Weight: 114.19 g/mol Siedepunkt: 162…165 °C Schmelzpunkt: 115…119 °C Flammpunkt: 58 °C (136 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00070516 CAS-Nummer: 2815-34-1 ADR: 4.1 III |