4-Methyl-5-nonanol (Gemisch der Stereoisomere) ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B23167.09 B23167.18 B23167.30
B23167.09EA 49.7 EUR
B23167.09 B23167.18 B23167.30
4-Methyl-5-nonanol (Gemisch der Stereoisomere) ≥98%
4-Methyl-5-nonanol (Gemisch der Stereoisomere)
Purity: 98% CAS No.: 154170-44-2 Molecular Formula: C10H22O Formula Weight: 158.29 Refractive Index: 1.4360
Formel: C₁₀H₂₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00046696
CAS-Nummer: 154170-44-2