(±)-2-Phenylbuttersäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-2-Phenylbutansäure
B23222.22
B23222.22EA
53.6
EUR
B23222.22
(±)-2-Phenylbuttersäure ≥98%
(±)-2-Phenylbuttersäure
Purity: 98%
CAS No.: 90-27-7
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point:
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molecular Weight: 164,2 g/mol Siedepunkt: 270…272 °C Schmelzpunkt: 40…44 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002667 CAS-Nummer: 90-27-7 EINECS: 201-982-5 |