Bathophenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulphonic acid disodium salt hydrate
B23244.MD
B23244.MDEA 41.9 EUR
B23244.MD
Bathophenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat ≥98%
Bathophenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat
Purity: 98% CAS No.: 52746-49-3 Molecular Formula: C24H14N2Na2O6S2.xH2O Formula Weight: 536.48(anhy) Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00149310
Formel: C₂₄H₁₄N₂Na₂O₆S₂·H₂O
Molecular Weight: 536,48 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149310
CAS-Nummer: 52746-49-3
EINECS: 258-152-0