1-Iod-3,3,3-trifluorpropan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B23284.03 B23284.06
B23284.03EA 26.8 EUR
B23284.03 B23284.06
1-Iod-3,3,3-trifluorpropan ≥98%
1-Iod-3,3,3-trifluorpropan
Purity: 98+% CAS No.: 460-37-7 Molecular Formula: CF3CH2CH2I Formula Weight: 223.96 Flash Point: None Refractive Index: 1.4200 Boiling Point: 89-90° Beilstein Reference: 1698182 MDL No.: MFCD00038531
Formel: C₃H₄F₃I
Siedepunkt: 89…90 °C
Dichte: 1,911
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038531
CAS-Nummer: 460-37-7