Trimesinsäuretriethylester ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

B23392.06 B23392.14 AB133045.0025
B23392.06EA 34.1 EUR
B23392.06 B23392.14 ABCRAB133045.0025
Trimesinsäuretriethylester ≥97%
Trimesinsäuretriethylester

Purity: 97% CAS No.: 4105-92-4 Molecular Formula: C15H18O6 Formula Weight: 294.31 Melting Point: 132-135° MDL No.: MFCD00236389

Formel: C₁₅H₁₈O₆
Schmelzpunkt: 132…135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236389
CAS-Nummer: 4105-92-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR