1,3-Bis(trifluormethyl)-5-vinylbenzol 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B23499.03
B23499.06
B23499.03EA
73.8
EUR
B23499.03
B23499.06
1,3-Bis(trifluormethyl)-5-vinylbenzol 98% stabilisiert
1,3-Bis(trifluormethyl)-5-vinylbenzol
Purity: 98%
CAS No.: 349-59-7
Molecular Formula: C10H6F6
Formula Weight: 240.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: 7-8°
Boiling Point: 59-61°/20mm
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00075538
Formel:
C₁₀H₆F₆ Molecular Weight: 240.15 g/mol Siedepunkt: 59…61 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 7…8 °C Dichte: 1.334 Flammpunkt: 50 °C (122 °F) |
MDL:
MFCD00075538 CAS-Nummer: 349-59-7 ADR: 3 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...