1,3-Bis(trifluormethyl)-5-vinylbenzol 98% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

B23499.03 B23499.06
B23499.03EA 73.8 EUR
B23499.03 B23499.06
1,3-Bis(trifluormethyl)-5-vinylbenzol 98% stabilisiert
1,3-Bis(trifluormethyl)-5-vinylbenzol

Purity: 98% CAS No.: 349-59-7 Molecular Formula: C10H6F6 Formula Weight: 240.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4250 Melting Point: 7-8° Boiling Point: 59-61°/20mm UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00075538

Formel: C₁₀H₆F₆
Molecular Weight: 240.15 g/mol
Siedepunkt: 59…61 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 7…8 °C
Dichte: 1.334
Flammpunkt: 50 °C (122 °F)
MDL: MFCD00075538
CAS-Nummer: 349-59-7
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR