3-Chlor-4-[(trifluormethyl)thio]anilin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B23500.03
B23500.03EA 70.7 EUR
B23500.03
3-Chlor-4-[(trifluormethyl)thio]anilin ≥97%
3-Chlor-4-[(trifluormethyl)thio]anilin
Purity: 97% CAS No.: 64628-74-6 Molecular Formula: C7H5ClF3NS Formula Weight: 227.64 Melting Point: 41-44° Beilstein Reference: 6314200 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00190131
Formel: C₇H₅ClF₃NS
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190131
CAS-Nummer: 64628-74-6
ADR: 6.1,III