2-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

B23516.03 B23516.06
B23516.03EA 22 EUR
B23516.03 B23516.06
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol ≥97%
2-Fluor-5-(trifluormethyl)anisol

Purity: 97% CAS No.: 261951-78-4 Molecular Formula: C8H6F4O Formula Weight: 194.13 Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.4352 MDL No.: MFCD01631564

Formel: C₈H₆F₄O
Siedepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Flammpunkt: 62 °C (144 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631564
CAS-Nummer: 261951-78-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR