3-Bromfuran ≥97% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Calciumcarbonat 0,5 %
Stabilized with 0.5% calcium carbonate
Purity: 97%
CAS No.: 22037-28-1
Molecular Formula: C4H3BrO
Formula Weight: 146.98
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 3°(37°F)
Refractive Index: 1.4960
Boiling Point: 102-104°
Beilstein Reference: 105337
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005347
Formel:
C₄H₃BrO Siedepunkt: 102…104 °C Dichte: 1,635 Flammpunkt: 3 °C (37 °F) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00005347 CAS-Nummer: 22037-28-1 EINECS: 244-744-6 UN: 1993 ADR: 3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...