1,2-Dimethylimidazol ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

B23544.14 B23544.22 B23544.36
B23544.14EA 20.5 EUR
B23544.14 B23544.22 B23544.36
1,2-Dimethylimidazol ≥98%
1,2-Dimethylimidazol

Purity: 98% CAS No.: 1739-84-0 Molecular Formula: C5H8N2 Formula Weight: 96.13 Flash Point: 92°(197°F) Melting Point: 35-38° Boiling Point: 203-205° Beilstein Reference: 108457 MDL No.: MFCD00005294

Formel: C₅H₈N₂
Siedepunkt: 203…205 °C
Schmelzpunkt: 35…38 °C
Dichte: 1,084
Flammpunkt: 92 °C (197 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005294
CAS-Nummer: 1739-84-0
EINECS: 217-101-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR