1,2-Dimethylimidazol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B23544.14
B23544.22
B23544.36
B23544.14EA
20.5
EUR
B23544.14
B23544.22
B23544.36
1,2-Dimethylimidazol ≥98%
1,2-Dimethylimidazol
Purity: 98%
CAS No.: 1739-84-0
Molecular Formula: C5H8N2
Formula Weight: 96.13
Flash Point: 92°(197°F)
Melting Point: 35-38°
Boiling Point: 203-205°
Beilstein Reference: 108457
MDL No.: MFCD00005294
Formel:
C₅H₈N₂ Siedepunkt: 203…205 °C Schmelzpunkt: 35…38 °C Dichte: 1,084 Flammpunkt: 92 °C (197 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005294 CAS-Nummer: 1739-84-0 EINECS: 217-101-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...