4-(2-Methoxyethyl)phenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B23548.09
B23548.18
B23548.09EA
43.7
EUR
B23548.09
B23548.18
4-(2-Methoxyethyl)phenol ≥98%
4-(2-Methoxyethyl)phenol
Purity: 98%
CAS No.: 56718-71-9
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Melting Point: 43-45°
MDL No.: MFCD00017537
Formel:
C₉H₁₂O₂ Schmelzpunkt: 43…45 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017537 CAS-Nummer: 56718-71-9 EINECS: 260-354-9 |