3-Sulfobenzoesäure Mononatriumsalz ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Sodium 3-sulphobenzoate
B23556.14
B23556.22
B23556.36
B23556.14EA
26.6
EUR
B23556.14
B23556.22
B23556.36
3-Sulfobenzoesäure Mononatriumsalz ≥97%
3-Sulfobenzoesäure Mononatriumsalz
Purity: 97%
CAS No.: 17625-03-5
Molecular Formula: C7H5NaO5S
Formula Weight: 224.17
MDL No.: MFCD00066378
Formel:
C₇H₅NaO₅S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066378 CAS-Nummer: 17625-03-5 EINECS: 241-602-5 |