3-(Aminomethyl)pyridin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Picolamin, 3-Picolylamin, 3-Pyridylmethylamin, (3-Pyridyl)methylamin
B23634.14
B23634.14EA
34.3
EUR
B23634.14
3-(Aminomethyl)pyridin ≥99%
3-(Aminomethyl)pyridine
Purity: 99+%
CAS No.: 3731-52-0
Molecular Formula: C6H8N2
Formula Weight: 108.14
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.5510
Odour: Amine-like
pH: 11-12
Melting Point: -21°
Boiling Point: 226°
Beilstein Reference: 108056
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006412
Formel:
C₆H₈N₂ Siedepunkt: 226 °C Schmelzpunkt: –21 °C Dichte: 1,062 Flammpunkt: 100 °C (212 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006412 CAS-Nummer: 3731-52-0 EINECS: 223-091-0 ADR: 8,II |