4-Biphenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B23703.03 B23703.06 B23703.14
B23703.03EA 33.6 EUR
B23703.03 B23703.06 B23703.14
4-Biphenylboronsäure ≥97%
4-Biphenylboronsäure
Purity: 98+% CAS No.: 5122-94-1 Molecular Formula: C12H11BO2 Formula Weight: 198.03 Odour: Odourless Melting Point: 238-247° Beilstein Reference: 2937410 MDL No.: MFCD00093311
Formel: C₁₂H₁₁BO₂
Schmelzpunkt: 238…247 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00093311
CAS-Nummer: 5122-94-1