(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 3-(Trimethoxysilyl)propan-1-thiol, Trimethoxy(3-mercaptopropyl)silan, 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanthiol

B23726.14 B23726.22 B23726.36
B23726.14EA 31.8 EUR
B23726.14 B23726.22 B23726.36
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan 95%
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan

Purity: 95% CAS No.: 4420-74-0 Molecular Formula: C6H16O3SSi Formula Weight: 196.34 Flash Point: 96°(204°F) Refractive Index: 1.4430 Melting Point: -50° Boiling Point: 213-215° Beilstein Reference: 2038119 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00004901

Formel: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Siedepunkt: 213…215 °C
Schmelzpunkt: < –50 °C
Dichte: 1,050
Flammpunkt: 96 °C (204 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004901
CAS-Nummer: 4420-74-0
EINECS: 224-588-5
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR