Tetrakis(dimethylsiloxy)silan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B23754.06 B23754.14 B23754.22
B23754.06EA 32 EUR
B23754.06 B23754.14 B23754.22
Tetrakis(dimethylsiloxy)silan ≥97%
Tetrakis(dimethylsiloxy)silan
Purity: 97% CAS No.: 17082-47-2 Molecular Formula: C8H28O4Si5 Formula Weight: 328.73 Flash Point: 67°(153°F) Refractive Index: 1.3880 Melting Point: -60° Boiling Point: 188-190° Beilstein Reference: 1793898 MDL No.: MFCD00053848
Formel: C₈H₂₈O₄Si₅
Siedepunkt: 188…190 °C
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,884
Flammpunkt: 67 °C (153 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053848
CAS-Nummer: 17082-47-2