2-Amino-5-nitrobenzophenon 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(2-Amino-5-nitrophenyl)(phenyl)methanone
B23773.22
B23773.22EA
134
EUR
B23773.22
2-Amino-5-nitrobenzophenon 98%
2-Amino-5-nitrobenzophenon
Purity: 98%
CAS No.: 1775-95-7
Molecular Formula: C13H10N2O3
Formula Weight: 242.23
Melting Point: 166-168°
MDL No.: MFCD00007364
Formel:
C₁₃H₁₀N₂O₃ Molecular Weight: 242,23 g/mol Schmelzpunkt: 166…168 °C Dichte: 1,474 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007364 CAS-Nummer: 1775-95-7 EINECS: 217-207-9 |