1-Iod-4,4,4-trifluorbutan ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,1,1-Trifluor-4-iodbutan
Stabilisierung: Stabilisiert mit Kupfer
B23811.03
B23811.03EA 41.4 EUR
B23811.03
1-Iod-4,4,4-trifluorbutan ≥98% stabilisiert
1-Iod-4,4,4-trifluorbutan
Stabilized with copper
Purity: 98+% CAS No.: 461-17-6 Molecular Formula: C4H6F3I Formula Weight: 237.99 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4335 Boiling Point: 126-127° Beilstein Reference: 1736064 MDL No.: MFCD00041543
Formel: C₄H₆F₃I
Molecular Weight: 237,99 g/mol
Siedepunkt: 126…127 °C
Dichte: 1,85
Flammpunkt: >100 °C (212 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041543
CAS-Nummer: 461-17-6