4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorpyridin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3,5,6-Tetrafluoropyridin-4-amine
B23815.06
B23815.06EA 83 EUR
B23815.06
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorpyridin 98%
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Purity: 98% CAS No.: 1682-20-8 Molecular Formula: C5H2F4N2 Formula Weight: 166.08 Melting Point: 84-87° Beilstein Reference: 475870
Formel: C₅H₂F₄N₂
Molecular Weight: 166,08 g/mol
Schmelzpunkt: 84…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010855
CAS-Nummer: 1682-20-8