1,3-Diisopropylbenzol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B23904.18 B23904.30
B23904.18EA 31.1 EUR
B23904.18 B23904.30
1,3-Diisopropylbenzol 96%
1,3-Diisopropylbenzol
Purity: 96% CAS No.: 99-62-7 Molecular Formula: C12H18 Formula Weight: 162.27 Flash Point: 76°(170°F) Refractive Index: 1.4890 Melting Point: -63° Boiling Point: 204° Beilstein Reference: 1905828 MDL No.: MFCD00008889
Formel: C₁₂H₁₈
Molecular Weight: 162.27 g/mol
Siedepunkt: 204 °C
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0.856
Flammpunkt: 76 °C (170 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008889
CAS-Nummer: 99-62-7
EINECS: 202-773-1
UN: 3082
ADR: 9 III