Symclosen ≥90%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Trichlorisocyanursäure, Trichlorcyanursäure, Trichlor-1,3,5-triazacyclohexan-2,4,6-trion, Trichlor-sym.-triazacyclohexan-2,4,6-trion
B23906.22
B23906.22EA 21.5 EUR
B23906.22
Symclosen ≥90%
Symclosen
Purity: 90+% CAS No.: 87-90-1 Molecular Formula: C3Cl3N3O3 Formula Weight: 232.41 Flash Point: 250°(482°F) Odour: Pungent pH: 3 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 202022 Merck Reference: 14,9641 UN No.: 2468 MDL No.: MFCD00006553
Formel: C₃Cl₃N₃O₃
Molecular Weight: 232,41 g/mol
Siedepunkt: 413 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 245 °C (Zers.)
Dichte: 2,07
Flammpunkt: >250 °C (482 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006553
CAS-Nummer: 87-90-1
EINECS: 201-782-8
UN: 2468
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,9641