Sodium 2,4-pentanedionate hydrate 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B24009.0B
B24009.18
B24009.30
B24009.0BEA
512
EUR
B24009.0B
B24009.18
B24009.30
Sodium 2,4-pentanedionate hydrate 95%
Sodium 2,4-pentanedionate hydrate
Purity: 95%
CAS No.: 86891-03-4
Molecular Formula: C5H7NaO2.xH2O
Formula Weight: 122.11(anhy)
Melting Point: 228-230°
MDL No.: MFCD00078034
Formel:
C₅H₇NaO₂·xH₂O Schmelzpunkt: 228…230 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078034 CAS-Nummer: 86891-03-4 EINECS: 239-448-9 |