5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4''-disulfonsäure Mononatriumsalz Hydrat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4''-disulfonsäure Mononatriumsalz Hydrat
B24066.03
B24066.06
B24066.14
B24066.03EA
41.1
EUR
B24066.03
B24066.06
B24066.14
5,6-Diphenyl-3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazin-4,4''-disulfonsäure Mononatriumsalz Hydrat ≥97%
Ferrozine mono-sodium salt hydrate
Purity: 97%
CAS No.: 69898-45-9
Molecular Formula: C20H13N4NaO6S2.xH2O
Formula Weight: 492.47(anhy)
Beilstein Reference: 5222087
MDL No.: MFCD00150794
Formel:
C₂₀H₁₃N₄NaO₆S₂·H₂O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150794 CAS-Nummer: 1266615-85-3 EINECS: 274-196-3 |