Nitrofurantoin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

B24079.14 B24079.22 B24079.36
B24079.14EA 43.9 EUR
B24079.14 B24079.22 B24079.36
Nitrofurantoin 98%
Nitrofurantoin

Purity: 98% CAS No.: 67-20-9 Molecular Formula: C8H6N4O5 Formula Weight: 238.16 Melting Point: ca 265° dec. MDL No.: MFCD00003224

Formel: C₈H₆N₄O₅
Schmelzpunkt: ∼ 265 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003224
CAS-Nummer: 67-20-9
EINECS: 200-646-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR