N-Methylisatosäureanhydrid tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methyl-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
B24099.22
B24099.22EA 78.4 EUR
B24099.22
N-Methylisatosäureanhydrid tech. 90%, technische Qualität
N-Methylisatosäureanhydrid
Purity: 90% CAS No.: 10328-92-4 Molecular Formula: C9H7NO3 Formula Weight: 177.16 Melting Point: ca 160° dec. MDL No.: MFCD00006815
Formel: C₉H₇NO₃
Molecular Weight: 177,16 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 160 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006815
CAS-Nummer: 10328-92-4
EINECS: 233-714-8