4-Fluor-2-methylphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid
B24117.06
B24117.03
B24117.14
B24117.06EA
168
EUR
B24117.06
B24117.03
B24117.14
4-Fluor-2-methylphenylboronsäure ≥98%
4-Fluor-2-methylphenylboronsäure
Purity: 98%
CAS No.: 139911-29-8
Molecular Formula: C7H8BFO2
Formula Weight: 153.95
Melting Point: 199-201°
MDL No.: MFCD02093072
Formel:
C₇H₈BFO₂ Molecular Weight: 153.95 g/mol Schmelzpunkt: 199…201 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093072 CAS-Nummer: 139911-29-8 |