3,4-Dimethoxyphenylboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B24240.03 B24240.06 B24240.14
B24240.03EA 48.1 EUR
B24240.03 B24240.06 B24240.14
3,4-Dimethoxyphenylboronsäure ≥98%
3,4-Dimethoxyphenylboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 122775-35-3 Molecular Formula: C8H11BO4 Formula Weight: 181.98 Melting Point: ca 240° Beilstein Reference: 5334877
Formel: C₈H₁₁BO₄
Schmelzpunkt: ∼ 240 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01074574
CAS-Nummer: 122775-35-3