Ethyl(methylthio)acetat ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Ethyl(methylmercapto)acetat, (Methylmercapto)essigsäureethylester, (Methylthio)essigsäureethylester

B24285.14 B24285.22
B24285.14EA 60.6 EUR
B24285.14 B24285.22
Ethyl(methylthio)acetat ≥98%
Ethyl(methylthio)acetat

Purity: 98% CAS No.: 4455-13-4 Molecular Formula: CH3SCH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 134.20 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.4600 Odour: Characteristic Boiling Point: 176° Beilstein Reference: 1744999 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009182

Formel: C₅H₁₀O₂S
Siedepunkt: 176 °C
Dichte: 1,06
Flammpunkt: 59 °C (138 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009182
CAS-Nummer: 4455-13-4
EINECS: 224-700-2
UN: 3272
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR