2-Chlor-4,6-dinitroanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-Chlor-2,4-dinitroanilin
B24379.22
B24379.22EA 29 EUR
B24379.22
2-Chlor-4,6-dinitroanilin ≥97%
2-Chlor-4,6-dinitroanilin
Purity: 97% CAS No.: 3531-19-9 Molecular Formula: C6H4ClN3O4 Formula Weight: 217.57 Melting Point: 153-155° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007147
Formel: C₆H₄ClN₃O₄
Molecular Weight: 217,57 g/mol
Schmelzpunkt: 153…155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007147
CAS-Nummer: 3531-19-9
EINECS: 222-564-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II