1-(Chlormethyl)naphthalin ≥94%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: α-Naphtylmethylchlorid

B24385.30
B24385.30EA 65.7 EUR
B24385.30
1-(Chlormethyl)naphthalin ≥94%
1-(Chlormethyl)naphthalin

Purity: 94% CAS No.: 86-52-2 Molecular Formula: C11H9Cl Formula Weight: 176.65 Flash Point: 132°(270°F) Refractive Index: 1.6370 Odour: Pungent Melting Point: 31-33° Boiling Point: 291-292° Beilstein Reference: 636885 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004042

Formel: C₁₁H₉Cl
Molecular Weight: 176,65 g/mol
Siedepunkt: 291 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32 °C
Dichte: 1,174 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004042
CAS-Nummer: 86-52-2
EINECS: 201-678-2
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR