5-Aminoindol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Indolamin, Indol-5-ylamin, 5-Amino-1H-indol
B24391.03
B24391.03EA 54.9 EUR
B24391.03
5-Aminoindol 97%
5-Aminoindol
Purity: 97% CAS No.: 5192-03-0 Molecular Formula: C8H8N2 Formula Weight: 132.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 130-134° Beilstein Reference: 112348 MDL No.: MFCD00005679
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 190 °C (6 mmHg)
Schmelzpunkt: 130…134 °C
MDL: MFCD00005679
CAS-Nummer: 5192-03-0
EINECS: 225-977-2