(2-Methoxyphenyl)acetonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B24400.0B B24400.18 B24400.30
B24400.0BEA 462 EUR
B24400.0B B24400.18 B24400.30
(2-Methoxyphenyl)acetonitril ≥98%
(2-Methoxyphenyl)acetonitril
Purity: 98% CAS No.: 7035-03-2 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Flash Point: 129°(264°F) Melting Point: 66-70° Boiling Point: 141-143°/15mm Beilstein Reference: 2087748 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001902
Formel: C₉H₉NO
Siedepunkt: 141…143 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 66…70 °C
Flammpunkt: 129 °C (264 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001902
CAS-Nummer: 7035-03-2
EINECS: 230-314-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III