4-Brom-2,5-difluoranilin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
B24457.09
B24457.09EA
78
EUR
B24457.09
4-Brom-2,5-difluoranilin ≥98%
4-Brom-2,5-difluoranilin
Purity: 98%
CAS No.: 112279-60-4
Molecular Formula: C6H4BrF2N
Formula Weight: 208.01
Melting Point: 74-75°
Beilstein Reference: 4741102
Formel:
C₆H₄BrF₂N Molecular Weight: 208,01 g/mol Schmelzpunkt: 74…75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01861125 CAS-Nummer: 112279-60-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |