Isoeugenol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

B24541.14 B24541.22 B24541.36
B24541.14EA 25.6 EUR
B24541.14 B24541.22 B24541.36
Isoeugenol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch ≥98%
Isoeugenol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Purity: 98+% CAS No.: 97-54-1 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.21 Flash Point: 134°(273°F) Refractive Index: 1.5770 Melting Point: -10° Boiling Point: 266-268° Beilstein Reference: 1909602 Merck Reference: 14,5171 MDL No.: MFCD00009285

Formel: C₁₀H₁₂O₂
Siedepunkt: 266…268 °C
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,080
Flammpunkt: 134 °C (273 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009285
CAS-Nummer: 97-54-1
EINECS: 202-590-7
Merck Index: 14,5171

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR