Iron(II) gluconate hydrate 94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B24561.22
B24561.36
B24561.22EA
22
EUR
B24561.22
B24561.36
Iron(II) gluconate hydrate 94%
Iron(II) gluconate hydrate
Purity: 94%
CAS No.: 22830-45-1
Molecular Formula: C12H22FeO14.2H2O
Formula Weight: 482.19 (446.19anhy)
Melting Point: ca 140°
MDL No.: MFCD00150872
Formel:
C₁₂H₂₄FeO₁₅ Schmelzpunkt: ∼ 140 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150872 CAS-Nummer: 22830-45-1 EINECS: 206-076-3 |