Suberoyl chloride 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B24580.06
B24580.14
B24580.06EA
87.9
EUR
B24580.06
B24580.14
Suberoyl chloride 97%
Suberoyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 10027-07-3
Molecular Formula: C8H12Cl2O2
Formula Weight: 211.09
Flash Point:
Formel:
C₈H₁₂Cl₂O₂ Siedepunkt: 162…163 °C (15 mmHg) Dichte: 1,172 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000764 CAS-Nummer: 10027-07-3 ADR: 8,II |