2,4-Dichlor-5-sulfamoylbenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Lasamide
B24589.18
B24589.18EA 48.1 EUR
B24589.18
2,4-Dichlor-5-sulfamoylbenzoesäure ≥98%
2,4-Dichlor-5-sulfamoylbenzoesäure
Purity: 98% CAS No.: 2736-23-4 Molecular Formula: C7H5Cl2NO4S Formula Weight: 270.09 Melting Point: 230-232° dec. MDL No.: MFCD00007931
Formel: C₇H₅Cl₂NO₄S
Molecular Weight: 270,09 g/mol
Schmelzpunkt: 230…232 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007931
CAS-Nummer: 2736-23-4
EINECS: 220-358-3